Tlačiť
Kyselina antranilová ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Aminobenzoic acid
A12715.0B A12715.0I A12715.30
A12715.0BEA 128.36 EUR
A12715.0B A12715.0I A12715.30
Kyselina antranilová ≥98%
Kyselina antranilová
Vzorec: C₇H₇NO₂
Mw: 137.14
Teplota varu: 312
Teplota tavenia: 145…148 °C
Hustota: 1.412
Teplota vzplanutia: 150 °C (302 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007712
Číslo CAS: 118-92-3
EINECS: 204-287-5
Merck Index: 14,422