Tlačiť
Silver benzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Benzoic acid silver (I) salt
210770100 210770500
ACRO210770100EA 84.12 EUR
ACRO210770100 ACRO210770500
Silver benzoate 99%
Silver benzoate
Vzorec: C₇H₅AgO₂
Mw: 228.98
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013030
Číslo CAS: 532-31-0
EINECS: 208-533-2
Merck Index: 13,01092
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Silver (Ag) 46.4 to 47.8 %