Tlačiť
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
115750250 115751000
ACRO115750250EA 66.59 EUR
ACRO115750250 ACRO115751000
3-(Dimethylamino)benzoic acid 99%
3-(Dimethylamino)benzoic acid
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Mw: 165.19
Teplota varu: 298
Teplota tavenia: 150…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002497
Číslo CAS: 99-64-9
EINECS: 202-775-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %