Tlačiť
Benzoan amonný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzoic acid ammonium salt
30753.36 30753.A3 30753.22
30753.36EA 75.31 EUR
30753.36 30753.A3 30753.22
Benzoan amonný ≥99%
Benzoan amonný
Purity: 99% CAS No.: 1863-63-4 Molecular Formula: C6H5CO2NH4 Formula Weight: 139.15 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Weak Melting Point: 192-198° dec. Merck Reference: 14,496 MDL No.: MFCD00013069
Vzorec: C₇H₉NO₂
Mw: 139.15
Teplota tavenia: 192…198 °C (rozkl.)
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013069
Číslo CAS: 1863-63-4
EINECS: 217-468-9
Merck Index: 12,00521