Tlačiť
Benzoan sodný ≥99%, purified
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
27694.293EA 146.81 EUR
27694.293 27694.460
Benzoan sodný ≥99%, purified
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Teplota tavenia: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012463
Číslo CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Loss on drying (100°C) Max. 1.0 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.03 %