Tlačiť
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
18106-1KG-R 18106-6X1KG-R
SIAL18106-1KG-REA 57.76 EUR
SIAL18106-1KG-R SIAL18106-6X1KG-R
Benzoan sodný, Sigma-Aldrich®
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Teplota tavenia: 410…430 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012463
Číslo CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654