Benzoan sodný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 532-32-1
Molecular Formula: C7H5NaO2
Formula Weight: 144.11
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₆H₅COONa Teplota tavenia: >300 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: >100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012463 Číslo CAS: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH: 01-2119460683-35 Merck Index: 14,8582 |