Tlačiť
Benzoan sodný 99+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Benzoic acid sodium salt
148980010 148980050
ACRO148980010EA 60.48 EUR
ACRO148980010 ACRO148980050
Benzoan sodný 99+%, extra pure
Benzoan sodný
Vzorec: C₆H₅COONa
Mw: 144.11
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012463
Číslo CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Merck Index: 13,08654
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2.0 % (K.F.)
Acidity/alkalinity ≤0.2 ml 0.1 M NaOH or HCl per gram
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dried substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm