Tlačiť
4-Cyanobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15434.22 A15434.06 A15434.14
A15434.22EA 495.79 EUR
A15434.22 A15434.06 A15434.14
4-Cyanobenzoic acid ≥98%
4-Cyanobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 619-65-8 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: ca 221° dec. Beilstein Reference: 1862865
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota varu: 313
Teplota tavenia: ∼221 °C (rozkl.)
Hustota: 1.382 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002528
Číslo CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9