Tlačiť
4-Cyanobenzoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
110730050 110730250
ACRO110730050EA 57.76 EUR
ACRO110730050 ACRO110730250
4-Cyanobenzoic acid 99%
4-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota varu: 313
Teplota tavenia: 217…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002528
Číslo CAS: 619-65-8
EINECS: 210-606-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration by coupling ≥95 %