Tlačiť
3-Cyanobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B23836.06 B23836.14 B23836.22
B23836.06EA 40.02 EUR
B23836.06 B23836.14 B23836.22
3-Cyanobenzoic acid ≥98%
3-Cyanobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1877-72-1 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Melting Point: 219-224° Beilstein Reference: 1862566
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota tavenia: 219…224 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002486
Číslo CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1