Tlačiť
3-Cyanobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
169130100 169130500
ACRO169130100EA 72.6 EUR
ACRO169130100 ACRO169130500
3-Cyanobenzoic acid 98%
3-Cyanobenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₂
Mw: 147.13
Teplota tavenia: 217…222 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002486
Číslo CAS: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
HPLC ≥97.5 %