Ethylbenzoát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Benzoic acid ethyl ester
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
A13057.0EEA
184.52
EUR
A13057.0E
A13057.22
A13057.36
Ethylbenzoát ≥99%
Ethylbenzoát
Purity: 99%
CAS No.: 93-89-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.5050
Melting Point: -34°
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 1908172
Merck Reference: 14,3766
MDL No.: MFCD00009109
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Teplota varu: 212…214 °C Teplota tavenia: –34 °C Hustota: 1,049 Teplota vzplanutia: 84 °C (183 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009109 Číslo CAS: 93-89-0 EINECS: 202-284-3 Merck Index: 14,3766 |