Tlačiť
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21702.06 B21702.14 AB132941.0005
B21702.06EA 52.55 EUR
B21702.06 B21702.14 ABCRAB132941.0005
3-Hydroxybenzonitrile ≥99%
3-Hydroxybenzonitrile
Purity: 99% CAS No.: 873-62-1 Molecular Formula: C7H5NO Formula Weight: 119.12 Melting Point: 78-81° MDL No.: MFCD00002252
Vzorec: C₇H₅NO
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 78…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002252
Číslo CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
OSN: 3276
ADR: 6.1,III