Tlačiť
3-Hydroxybenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
110820100 110820500
ACRO110820100EA 125.95 EUR
ACRO110820100 ACRO110820500
3-Hydroxybenzonitrile 97%
3-Hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO
Teplota varu: 265 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 75…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002252
Číslo CAS: 873-62-1
EINECS: 212-845-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 80 °C
GC ≥96.0 %