3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L05642.03
L05642.06
L05642.03EA
93.46
EUR
L05642.03
L05642.06
3,5-Dihydroxybenzonitrile ≥98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 19179-36-3
Molecular Formula: C7H5NO2
Formula Weight: 135.12
Melting Point: 185-190°
Beilstein Reference: 6322491
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016453
Vzorec:
C₇H₅NO₂ Teplota varu: 311 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 185…190 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016453 Číslo CAS: 19179-36-3 EINECS: 242-859-6 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |