Tlačiť
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
181720100 181720500
ACRO181720100EA 51.27 EUR
ACRO181720100 ACRO181720500
2,6-Dimethoxybenzonitrile 97%
2,6-Dimethoxybenzonitrile
Vzorec: C₉H₉NO₂
Mw: 163.18
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 119…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001788
Číslo CAS: 16932-49-3
EINECS: 241-000-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
GC ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %