2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15868.06
A15868.14
A15868.06EA
81.83
EUR
A15868.06
A15868.14
2,5-Dimethoxybenzonitrile ≥98%
2,5-Dimethoxybenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 5312-97-0
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 2691937
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00016375
Vzorec:
C₉H₉NO₂ Mw: 163.18 Teplota varu: 283 Teplota tavenia: 80…84 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016375 Číslo CAS: 5312-97-0 EINECS: 226-169-2 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |