4-Methoxybenzonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15945.06
A15945.14
A15945.22
A15945.06EA
44.12
EUR
A15945.06
A15945.14
A15945.22
4-Methoxybenzonitrile ≥99%
4-Methoxybenzonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 874-90-8
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Odour: Almond-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 256-257°
Beilstein Reference: 508117
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001818
Vzorec:
C₈H₇NO Teplota varu: 256…257 °C Teplota tavenia: 57…61 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001818 Číslo CAS: 874-90-8 EINECS: 212-871-6 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |