Tlačiť
4-Methoxybenzonitrile 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
158050250 158051000
ACRO158050250EA 115.52 EUR
ACRO158050250 ACRO158051000
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 256…257 °C (765 mmHg)
Teplota tavenia: 57…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001818
Číslo CAS: 874-90-8
EINECS: 212-871-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g