Tlačiť
3-Methoxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B24171.06 B24171.14 B24171.22
B24171.06EA 42.52 EUR
B24171.06 B24171.14 B24171.22
3-Methoxybenzonitrile ≥98%
3-Methoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1527-89-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 105°(221°F) Refractive Index: 1.5402 Odour: Almond-like Melting Point: 22-24° Boiling Point: 110-111°/12mm Beilstein Reference: 1932666 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001801
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 110…111 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 22…24 °C
Hustota: 1,089
Teplota vzplanutia: 105 °C (221 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001801
Číslo CAS: 1527-89-5
EINECS: 216-201-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III