Tlačiť
2-Methoxybenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: o-Cyanoanisol, 2-Cyanoanisol, o-Methoxybenzonitrile
L01293.06 L01293.14 L01293.22
L01293.06EA 52.55 EUR
L01293.06 L01293.14 L01293.22
2-Methoxybenzonitrile ≥98%
2-Methoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 6609-56-9 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5465 Odour: Almond-like Boiling Point: 256° Beilstein Reference: 2207134 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001783
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota varu: 256 °C
Teplota tavenia: 24,5 °C
Hustota: 1,093
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001783
Číslo CAS: 6609-56-9
EINECS: 229-559-0
OSN: 3276
ADR: 6.1,III