3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A15223.06
A15223.14
A15223.06EA
51.27
EUR
A15223.06
A15223.14
3,5-Dinitrobenzonitrile ≥98%
3,5-Dinitrobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 4110-35-4
Molecular Formula: C7H3N3O4
Formula Weight: 193.12
Melting Point: 127-130°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007228
Vzorec:
C₇H₃N₃O₄ Mw: 193.12 Teplota tavenia: 127…130 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007228 Číslo CAS: 4110-35-4 EINECS: 223-889-9 OSN: 3439 ADR: 6.1 III |