Tlačiť
4-Nitrobenzonitrile 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128480250 128481000
ACRO128480250EA 78.62 EUR
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrile 97%
4-Nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Teplota tavenia: 144…149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007279
Číslo CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %