Tlačiť
3-Nitrobenzonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
173520250 173520050
ACRO173520250EA 68.19 EUR
ACRO173520250 ACRO173520050
3-Nitrobenzonitrile 98%
3-Nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄N₂O₂
Teplota varu: 165 °C (21 mmHg)
Teplota tavenia: 115…119 °C
Hustota: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007194
Číslo CAS: 619-24-9
EINECS: 210-587-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
GC ≥97.5 %