Anthranilonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
A12286.18
A12286.30
A12286.18EA
59.77
EUR
A12286.18
A12286.30
Anthranilonitrile 98%
Anthranilonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1885-29-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Flash Point: 145°(293°F)
Odour: Almond-like
Boiling Point: 286°
Beilstein Reference: 907187
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00007631
Vzorec:
C₇H₆N₂ Teplota varu: 286 °C Teplota tavenia: 45…49 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 145 °C (293 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007631 Číslo CAS: 1885-29-6 EINECS: 217-549-9 OSN: 3439 ADR: 6.1,III |