Tlačiť
Anthranilonitrile 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
104920100 104921000
ACRO104920100EA 35.58 EUR
ACRO104920100 ACRO104921000
Anthranilonitrile 98%
Anthranilonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Teplota varu: 267…268 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 46…50 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007631
Číslo CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
OSN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %