Tlačiť
Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Cyanobenzene, Phenylcyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
8.01800.0100EA 34.77 EUR
8.01800.0100 8.01800.0500 8.01800.1000
Benzonitril for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
Mw: 103.12
Teplota varu: 190.7
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001770
Číslo CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
OSN: 2224
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,01098
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -13 °C
Molar Mass 103.12 g/mol
Boiling Point 190 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.7 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.5289 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 7.2 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 550 °C (experimental)