Tlačiť
Benzonitril 99%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
105540010 105540025
ACRO105540010EA 94.67 EUR
ACRO105540010 ACRO105540025
Benzonitril 99%, pure
Vzorec: C₇H₅N
Teplota varu: 188…191 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –13 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Teplota vzplanutia: 71 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001770
Číslo CAS: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
OSN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098