2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19678.03
A19678.06
A19678.14
A19678.03EA
43.72
EUR
A19678.03
A19678.06
A19678.14
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde 95%
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 487-70-7
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 2254429
Vzorec:
C₇H₆O₄ Teplota varu: 332 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼195 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003329 Číslo CAS: 487-70-7 EINECS: 207-663-7 |