2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A13745.06
A13745.14
A13745.06EA
68.99
EUR
A13745.06
A13745.14
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 2144-08-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2328658
Vzorec:
C₇H₆O₄ Teplota varu: 332 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 159…163 °C Hustota: 1,054 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003325 Číslo CAS: 2144-08-3 EINECS: 218-404-2 |