Tlačiť
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15338.03 A15338.06 A15338.14
A15338.03EA 75.81 EUR
A15338.03 A15338.06 A15338.14
3,5-Dihydroxybenzaldehyde ≥98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 26153-38-8 Molecular Formula: C7H6O3 Formula Weight: 138.12 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Beilstein Reference: 1930147 MDL No.: MFCD00016611
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota tavenia: 158…161 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016611
Číslo CAS: 26153-38-8
EINECS: 247-479-4