Tlačiť
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
114840050 114840250
ACRO114840050EA 101.48 EUR
ACRO114840050 ACRO114840250
2,5-Dihydroxybenzaldehyde 99%
2,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Teplota varu: 60 - 65 °C (12 -rr)
Teplota tavenia: 98…102 °C
Hustota: 0,859 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003333
Číslo CAS: 1194-98-5
EINECS: 214-789-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to khaki Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
GC ≥98.5 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm