Tlačiť
4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13580.14 A13580.22 A13580.36
A13580.14EA 29.6 EUR
A13580.14 A13580.22 A13580.36
4-Hydroxybenzaldehyd ≥98%
4-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 123-08-0 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 174°(345°F) Melting Point: 115-119° Boiling Point: 191°/50mm Beilstein Reference: 471352 Merck Reference: 14,4811 MDL No.: MFCD00006939
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 191 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 115…119 °C
Hustota: 1,129
Teplota vzplanutia: 174 °C (345 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006939
Číslo CAS: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 14,4811