4-Hydroxybenzaldehyd 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
162770010
162770500
162772500
162770025
ACRO162770010EA
432.41
EUR
ACRO162770010
ACRO162770500
ACRO162772500
ACRO162770025
4-Hydroxybenzaldehyd 99%
4-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₆O₂ Teplota varu: 310 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 114…118 °C Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 174 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006939 Číslo CAS: 123-08-0 EINECS: 204-599-1 Merck Index: 13,04836 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 118 °C |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | 2 to 5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.002 |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |