Tlačiť
3-Hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13541.14 A13541.22 A13541.36
A13541.14EA 31.2 EUR
A13541.14 A13541.22 A13541.36
3-Hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Hydroxybenzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 100-83-4 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Melting Point: 102-105° Boiling Point: 191°/50mm MDL No.: MFCD00003368
Vzorec: C₇H₆O₂
Mw: 122.12
Teplota varu: 191 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 102…105 °C
Hustota: 1.1299 g/cm³ (114 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003368
Číslo CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9