Tlačiť
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
120961000 120965000
ACRO120961000EA 78.22 EUR
ACRO120961000 ACRO120965000
3-Hydroxybenzaldehyde 98.5%
3-Hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 191 °C (50 mmHg)
Teplota tavenia: 101…105 °C
Hustota: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003368
Číslo CAS: 100-83-4
EINECS: 202-892-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 105 °C
GC ≥98.0 %