Tlačiť
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
84160-100ML 84160-500ML
SIAL84160-100MLEA 78.22 EUR
SIAL84160-100ML SIAL84160-500ML
Salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003317
Číslo CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
Merck Index: 13,08405