Tlačiť
Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000
8.00640.0005EA 30.69 EUR
8.00640.0005 8.00640.0250 8.00640.1000
Salicylaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 196 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003317
Číslo CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
OSN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08405
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 5 g/l (20 °C)
Melting Point 224 - 255 °C
Molar Mass 167.12 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 188 °C
pH 2.0 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 620 °C