Tlačiť
Salicylaldehyd 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
132600010 132601000 132602500 132600050
ACRO132600010EA 281.99 EUR
ACRO132600010 ACRO132601000 ACRO132602500 ACRO132600050
Salicylaldehyd 99%
Salicylaldehyd
Vzorec: C₇H₆O₂
Teplota varu: 197 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003317
Číslo CAS: 90-02-8
EINECS: 201-961-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08405
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5715 to 1.5745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤200 APHA
Phenol ≤1.0 %
Specific gravity 1.16 to 1.17