2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11238.09
A11238.18
A11238.09EA
81.43
EUR
A11238.09
A11238.18
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 830-79-5
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.20
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 1956051
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₄ Teplota varu: 291 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 119…123 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003313 Číslo CAS: 830-79-5 EINECS: 212-598-2 |