Tlačiť
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
160530100 160530250 160532500
ACRO160530100EA 88.52 EUR
ACRO160530100 ACRO160530250 ACRO160532500
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde 98%
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Mw: 196.2
Teplota varu: 291
Teplota tavenia: 118…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003313
Číslo CAS: 830-79-5
EINECS: 212-598-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 120 °C
GC ≥97.5 %