Tlačiť
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A10609.09 A10609.18 A10609.30
A10609.09EA 34.86 EUR
A10609.09 A10609.18 A10609.30
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde ≥98%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 2103-57-3 Molecular Formula: C10H12O4 Formula Weight: 196.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5547 Melting Point: 38-42° Boiling Point: 168-170°/12mm Beilstein Reference: 981091 MDL No.: MFCD00003310
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Teplota varu: 168…170 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 38…42 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003310
Číslo CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0