Tlačiť
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
166450100 166450500
ACRO166450100EA 37.34 EUR
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde 99%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Teplota varu: 168…170 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 38…41 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003310
Číslo CAS: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %