Tlačiť
Syringaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12933.06 A12933.14 A12933.22
A12933.06EA 38.55 EUR
A12933.06 A12933.14 A12933.22
Syringaldehyde ≥98%
Syringaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 134-96-3 Molecular Formula: C9H10O4 Formula Weight: 182.18 Melting Point: 110-113° Boiling Point: 192-193°/14mm Merck Reference: 14,9015 MDL No.: MFCD00006943
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 192…193 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 110…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006943
Číslo CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 14,9015