Tlačiť
Syringaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
132880050 132880250 132881000
ACRO132880050EA 39.11 EUR
ACRO132880050 ACRO132880250 ACRO132881000
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₄
Teplota varu: 192…193 °C (14 mmHg)
Teplota tavenia: 110…113 °C
Hustota: 1,013 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006943
Číslo CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
GC ≥97.5 %