Tlačiť
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
155220100 155220500
ACRO155220100EA 133.17 EUR
ACRO155220100 ACRO155220500
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 98%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 151 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003366
Číslo CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥97.5 %