Tlačiť
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12209.03 A12209.06 A12209.14
A12209.03EA 69.8 EUR
A12209.03 A12209.06 A12209.14
2,6-Dimethoxybenzaldehyde ≥99%
2,6-Dimethoxybenzaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 3392-97-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 96-98° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00010862
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 285 °C
Teplota tavenia: 96…98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010862
Číslo CAS: 3392-97-0