Tlačiť
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11127.03 A11127.06 A11127.14
A11127.03EA 54.08 EUR
A11127.03 A11127.06 A11127.14
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-2-methoxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 18278-34-7 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2045122
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152.15
Teplota varu: 273
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051964
Číslo CAS: 18278-34-7