Tlačiť
3-Hydroxy-p-anisaldehyde ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12866.06 A12866.14 A12866.22
A12866.06EA 29.88 EUR
A12866.06 A12866.14 A12866.22
3-Hydroxy-p-anisaldehyde ≥98%
3-Hydroxy-p-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₃
Teplota varu: 179 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 112…116 °C
Hustota: 1,20
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003369
Číslo CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9